131709
Pyrrole
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Azole, Divinylenimine, Imidole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.31 (vs air)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
131 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating