390836
2,4-Dimethylpyrrole
97%
Sinonimo/i:
2,4-Dimethyl-1-pyrrole, 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3H-pyrrole
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
165-167 °C (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c[nH]c(C)c1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,5-bis(2′,4′-dimethyl-5′-pyrryl)p-benzoquinone
- boron dipyrromethene (BODIPY) dyes
- 2,4-dimethyl-6-methoxyprodigiosene
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter