8.00105
2,5-Hexanedione
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Hexanedione, Acetonylacetone
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.5 % (v/v)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
85-87 °C/26.6 hPa
Punto di fusione
-5.4 °C
Temp. transizione
flash point 79 °C
Densità
0.974 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.971 - 0.973
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C