Documenti fondamentali
CLS808450
Pyrex® centrifuge tubes with pennyhead stopper
capacity 50 mL, With graduations
Sinonimo/i:
Corning® 8084
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Per informazioni sul prodotto CLS808450, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pack of 1
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 8084-50
Disponibilità
not available in EU
D.E. × lungh.
28 mm × 151 mm
Capacità
50 mL
Colore
clear
Altre note
15 mL size has 1 mL graduations upward from tip; 50 mL size has 0.5 mL graduations upward from tip to 10 mL and 1mL graduations from 10 to 50 mL.
Stopper size for the 5 mL tube is 9, for the 15 mL tube is 13, and for the 50 mL tube is 16
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)