CLS430791
Provette da centrifuga da 15 mL Corning®
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, sterile, natural, 500/cs
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Scegli un formato
221,00 €
Disponibile per la spedizione il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
221,00 €
Disponibile per la spedizione il23 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Confezionamento
bag of 50
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430791
Parametri
12500 × g max. RCF
D.E. × lungh.
17.5 mm × 118.5 mm
Diam. tappo
22.6 mm
22.9 mm , approx.
Capacità
15 mL
Colore
clear
natural
Raccordi
cap (CentriStar)
Categorie correlate
Descrizione generale
Il tappo CentriStar™, con una parte superiore facile da inserire e da togliere, offre un′ergonomia avanzata grazie alle zigrinature più ampie e al design con bordo ribaltabile. Tutte le provette sono disponibili in una gamma di confezioni.
- Sterili, certificate apirogene e prive di DNasi/RNasi
- Scale graduate stampate in nero e ampio riquadro bianco per l′etichettatura
- La RCF massima per le provette in PET è 3600 x g
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.