CLS352070
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 50 mL, conical polypropylene, cap, screw, bagged, sterile
Sinonimo/i:
Corning Falcon Tubes, Falcon Centrifuge Tubes, Falcon Tubes
Scegli un formato
226,00 €
Scegli un formato
About This Item
226,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap screw
Produttore/marchio commerciale
Corning 352070
Capacità
50 mL
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)