Documenti fondamentali
BR61820
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 80 mL
Sinonimo/i:
Jars
Scegli un formato
10 EA
29,00 €
29,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
29,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
29,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 61820
Capacità
80 mL
diam. × alt.
75 mm × 30 mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2