BR61815
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 40 mL
Sinonimo/i:
Jars
Scegli un formato
21,50 €
Scegli un formato
About This Item
21,50 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 61815
Capacità
40 mL
diam. × alt.
56 mm × 25 mm
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)