Documenti fondamentali
Z380288
Jars Nalgene® style 2117
capacity 60 mL
Sinonimo/i:
laboratory jars, nalgene jars
Scegli un formato
1 PKG
18,80 €
12 PKG
394,00 €
18,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
18,80 €
12 PKG
394,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
18,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Giunto
Joints threaded neck (53)
Descrizione
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 4
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2117-0060
Diametro bottiglia × alt.
48 mm × 45 mm
Capacità
60 mL
Descrizione generale
Transparent, with good chemical resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)