Documenti fondamentali
Z740625
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 45 mL, dish diam. × H 40 mm × 25 mm
Scegli un formato
6 EA
81,90 €
81,90 €
Prezzo di listino117,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
81,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
81,90 €
Prezzo di listino117,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pack of 6 ea
Capacità
45 mL
Diam. × Alt. piastra
40 mm × 25 mm
Descrizione generale
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)