Documenti fondamentali
Z186848
Sigma-Aldrich
All-purpose sampling containers
capacity 8 oz
Scegli un formato
500 EA
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Capacità
8 oz
Descrizione generale
Durable and translucent PP containers resist acids, bases, most organic solvents, and common laboratory reagents. Internally molded dual graduations in increments of 1 oz and 20 mL. Economical enough to discard after one use, or strong enough to reuse. Tight-fitting PE lid not included. Nonsterile.
Altre note
Supplied without lid. No lid available.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5