BR27013
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
25 mL with 0.1 mL graduations, suitable for cotton plugs
Sinonimo/i:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
57,90 €
Scegli un formato
About This Item
57,90 €
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glass
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27013
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
Capacità
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)