Documenti fondamentali
BR27010
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
5 mL with 0.1 mL graduations, suitable for cotton plugs
Sinonimo/i:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
12 EA
57,60 €
57,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
57,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
57,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
AR-Glass
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27010
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
Capacità
5.0 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette is a Class B, Type 2 instrument made from AR-Glas® and complies with DIN EN ISO 835 standards. Designed for precision, it is calibrated to deliver (TD, Ex), ensuring accurate liquid transfer for various laboratory applications. This pipette combines durability with functionality, making it a reliable choice for professionals requiring high-quality measurement tools. Its clear graduation markings facilitate easy reading, enhancing user efficiency.
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)