Documenti fondamentali
BR27113
BRAND® graduated pipette serological
10 mL with 0.1 mL graduations, tip diam. ~3 mm
Sinonimo/i:
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Serological
Scegli un formato
12 EA
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
106,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
AR-Glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations Subdivisions 0.1mL
plugged
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27113
Capacità
10 mL
Diametro puntale
~3 mm
Descrizione generale
AR-GLAS®. Calibrated to deliver (TM,Ex). Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain. Short graduation marks.
Caratteristiche e vantaggi
  • BRAND® graduated serological pipette offers precise measurement of liquids with high accuracy.
  • AR-Glas® meet the stringent laboratory requirements for chemical and physical resilience.
  • Amber diffusion stain is used for SILBERBRAND ETERNA volumetric instruments that are exposed to especially aggressive cleaning conditions.
  • The stain diffuses into the glass surface and can only be removed by abrasion.
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)