Documenti fondamentali
BR27825
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 25 mL , with 0.1 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Scegli un formato
6 EA
89,70 €
89,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
89,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
89,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 697
Caratteristiche
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
Confezionamento
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27825
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
Capacità
25 mL , with 0.1 mL subdivisions
Descrizione generale
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.