Documenti fondamentali
880137C
Avanti
18:1 PE-PEG2000-benzylguanine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[benzylguanine(polyethylene glycol)-2000]
Scegli un formato
1 MG
227,00 €
5 MG
683,00 €
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
227,00 €
5 MG
683,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C144H269N8O55P
Numero CAS:
Peso molecolare:
3023.67
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL in chloroform
5 mg/mL in chloroform
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCC(NCC1=CC=C(COC2=NC(N)=NC3=C2N=CN3)C=C1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C60H98N7O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-55(70)76-45-52(80-56(71)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-79-81(72,73)78-40-39-62-53(68)47-74-41-42-75-48-54(69)63-43-50-35-37-51(38-36-50)44-77-59-57-58(65-49-64-57)66-60(
DFGXYEGLNUSFOC-JXXRMTLFSA-N
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880137C-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880137C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)