Documenti fondamentali
Z325554
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 20 mL
Scegli un formato
6 EA
57,90 €
57,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
57,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
57,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
AR-Glass
Descrizione
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Caratteristiche
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
Confezionamento
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27078
Capacità
20 mL
Descrizione generale
AR-Glas®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Altre note
BR27078 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.