BR144310
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 12 mm
Sinonimo/i:
Stoppers
Scegli un formato
8,40 €
Scegli un formato
About This Item
8,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144310
Altezza
20 mm
Diam. alla base
8 mm
Diametro sommità
12 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)