Documenti fondamentali
Z165204
Red-rubber micro stoppers
L 50 mm
Sinonimo/i:
rubber stopper, rubber stoppers, stopper
Scegli un formato
12 EA
40,20 €
40,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
40,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
40,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Lunghezza
50 mm
Diam. alla base
3 mm
Diametro sommità
12.7 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)