BR144340
BRAND® stopper
silicone, H 30 mm, top diam. 27 mm
Sinonimo/i:
Stoppers
Scegli un formato
50,00 €
Scegli un formato
About This Item
50,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144340
Altezza
30 mm
Diam. alla base
21 mm
Diametro sommità
27 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)