Documenti fondamentali
BR13943
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 10 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Accessories, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Burettes
Scegli un formato
1 EA
30,60 €
30,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
30,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
30,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13943
Lunghezza
700 mm
Misura
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® spare burette tubes for compact burettes are crafted from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring both durability and visibility for accurate liquid measurement. These spare tubes are specifically designed to be compatible with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact burettes, making them a reliable choice for maintaining your liquid handling systems.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)