BR13913
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
Scegli un formato
74,70 €
Scegli un formato
About This Item
74,70 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 0.02 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13913
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Lunghezza
795 mm
Volume
10 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)