BR13926
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 25 mL
Sinonimo/i:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
79,54 €
Prezzo di listino87,60 €Risparmia il 9%Scegli un formato
About This Item
79,54 €
Prezzo di listino87,60 €Risparmia il 9%Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass (5.4)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13926
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Volume
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)