Documenti fondamentali
BR139115
BRAND® scoop
volume 50 mL, L 160 mm
Sinonimo/i:
Scoops
Scegli un formato
12 EA
16,80 €
16,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
16,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
16,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
white
Produttore/marchio commerciale
BRAND 139115
Lunghezza
160 mm
Volume
50 mL
Descrizione generale
The BRAND® Scoop is made from high-quality polypropylene (PP) and features a clean white color, making it suitable for a variety of laboratory and industrial applications. Designed for efficient handling and transfer of powders, granules, and other materials, this scoop offers excellent durability and chemical resistance. Its ergonomic design ensures comfortable use, allowing for precise scooping and pouring.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)