BR139120
BRAND® scoop
volume 100 mL, L 350 mm
Sinonimo/i:
Scoops
Scegli un formato
24,00 €
Scegli un formato
About This Item
24,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
white
Produttore/marchio commerciale
BRAND 139120
Lunghezza
350 mm
Volume
100 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)