Documenti fondamentali
Z177423
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 75 mL
Scegli un formato
12 EA
42,80 €
42,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
42,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
42,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F367490000
Dimensioni recipiente
89 mm × 38 mm × 32 mm
Capacità
75 mL
Dimensioni manico
50 mm
Descrizione generale
Molded, natural color.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 risposta
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.