BR139125
BRAND® scoop
volume 250 mL, L 350 mm
Sinonimo/i:
Scoops
Scegli un formato
25,20 €
Scegli un formato
About This Item
25,20 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
white
Produttore/marchio commerciale
BRAND 139125
Lunghezza
350 mm
Volume
250 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)