BR139135
BRAND® scoop
volume 1000 mL, L 350 mm
Sinonimo/i:
Scoops
Scegli un formato
41,70 €
Scegli un formato
About This Item
41,70 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
white
Produttore/marchio commerciale
BRAND 139135
Lunghezza
350 mm
Volume
1000 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)