Documenti fondamentali
BML00172
Sigma-Aldrich
3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester
Sinonimo/i:
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
Scegli un formato
1 G
551,00 €
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
551,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(N)=C2
InChI
1S/C12H19BN2O2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9(14)10(15)7-8/h5-7H,14-15H2,1-4H3
SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)