Documenti fondamentali
715263
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
1-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Scegli un formato
500 MG
63,50 €
1 G
157,00 €
63,50 €
Prezzo di listino127,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
63,50 €
1 G
157,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13BN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,50 €
Prezzo di listino127,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
157-161 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)