Documenti fondamentali
643890
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
≥95%
Sinonimo/i:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nitrobenzene
Scegli un formato
1 G
45,50 €
5 G
149,00 €
45,50 €
Prezzo di listino65,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
45,50 €
5 G
149,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,50 €
Prezzo di listino65,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-7-10(8-6-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of aryl azides
  • Arylation of allylic chlorides
  • Syntehsis of RNA conjugates
  • Alkoxycarbonylation
  • Synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents
  • Electrooxidative synthesis of biaryls
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)