Documenti fondamentali
640441
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-diaminobenzene
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-2-aminoaniline, 4-Bromo-o-phenylenediamine
Scegli un formato
5 G
33,74 €
25 G
61,40 €
100 G
212,00 €
33,74 €
Prezzo di listino48,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
33,74 €
25 G
61,40 €
100 G
212,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,74 €
Prezzo di listino48,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
65-69 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C6H7BrN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-1,2-diaminobenzene can be obtained from 1,2-diaminobenzene via acetylation followed by bromination and alkaline hydrolysis.[1]
4-Bromo-1,2-diaminobenzene is used as a precursor in the production of tetra-dentate unsymmetrical Schiff base.[2]
Applicazioni
4-Bromo-1,2-diaminobenzene can be used as a precursor for preparing fluorescent dipolar quinoxaline derivatives, which can find applications as potential emissive and electron-transport materials.[3] It can also be used in the synthesis of 6-bromo-2-methylbenzimidazole.[3]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"The synthesis and characterization of novel dipolar fluorescent materials based on a quinoxaline core"
Wang H, et al.
Dyes and Pigments, 83(03), 269-275 (2009)
"A PdII Complex Bearing a Benzimidazole-Derived Ligand with Potentially ?Mesoionic and Remote? Character and Its Catalytic Activity"
Huynh VH, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(26), 4654-4661 (2013)
2, 2?-[5-Bromo-o-phenylenebis (nitrilomethylidyne)] diphenol
Gao J and Cheng Y
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(5), o979-o979 (2009)
Erin Wachter et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(2), 550-559 (2015-11-13)
Recognition and regulation of G-quadruplex nucleic acid structures is an important goal for the development of chemical tools and medicinal agents. The addition of a bromo-substituent to the dipyridylphenazine (dppz) ligands in the photophysical "light switch", [Ru(bpy)2 dppz](2+) , and
"Guanidine chemistry"
Ishikawa T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 58(12), 1555-1564 (2010)