Documenti fondamentali
B102407
Sigma-Aldrich
Butyl sulfoxide
96%
Sinonimo/i:
Dibutyl sulfoxide
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Punto di fusione
31-34 °C (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCS(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18OS/c1-3-5-7-10(9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6