Documenti fondamentali
536008
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine
97%
Scegli un formato
5 G
90,30 €
25 G
268,80 €
90,30 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
90,30 €
25 G
268,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
90,30 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
28-34 °C
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
NCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Margaret L Eng et al.
The Science of the total environment, 760, 143409-143409 (2020-11-22)
Neonicotinoids are the most widely used insecticides globally, but their rapid metabolism in vertebrates makes diagnosing wildlife exposure challenging. More detailed information on the pattern of imidacloprid metabolites over time could be used to better approximate the timing and level