Documenti
400017
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
148-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene (trans-p-Bromonitrostyrene) is a halogenated hydrocarbon.
Applicazioni
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene may be employed as Michael acceptor for the organocatalytic asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Chiral sulfamide-catalyzed asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
Tortoioli S, et al.
Tetrahedron Letters, 53(15), 1878-1881 (2012)