481858
Methyl p-tolyl sulfoxide
97%
Sinonimo/i:
(±)-Methyl p-toluene sulfoxide, (±)-p-Tolyl methyl sulfoxide, 1-Methanesulfinyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(methylsulfinyl)benzene, 4-(Methylsulfinyl)toluene, 4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 4-Toluene methyl sulfoxide, Methyl 4-methylphenyl sulfoxide, p-Methylphenyl methyl sulfoxide, p-Tolyl methyl sulfoxide
Saggio
97%
P. ebollizione
113-114 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfoxide
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3
FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)