641588
Dodecyl methyl sulfoxide
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfoxide
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCS(C)=O
InChI
1S/C13H28OS/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14/h3-13H2,1-2H3
CJPDBKNETSCHCH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)