238317
Ethyl methyl sulfide
96%
Sinonimo/i:
(Methylsulfanyl)ethane, (Methylthio)ethane, 1-(Methylthio)ethane, 2-Thiabutane, Ethyl methyl thioether, Ethyl(methyl)sulfane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
272 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. eboll.
66-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−106 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCSC
InChI
1S/C3H8S/c1-3-4-2/h3H2,1-2H3
WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup