Documenti fondamentali
914983
Sigma-Aldrich
ThT-NE
≥95%
Sinonimo/i:
2-(4-(Diethylamino)phenyl)-3,6-dimethylbenzo[d]thiazol-3-ium chloride, Fluorogenic viral RNA probe, G-Quadruplex Probe, Viral RNA light-up probe
Scegli un formato
10 MG
393,00 €
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
393,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23ClN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[s]1c2c([n+](c1c3ccc(cc3)N(CC)CC)C)ccc(c2)C
InChI
WPIXUKQQLRQGGY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ThT-NE is a benzothiazole-based G-quadruplex (G4)-targeted fluorogenic probe developed by Zhou Nie and coworkers for the visualization of viral RNA in living host cells, including staining, real-time, and live-cell tracking applications.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)