Vai a
SML2298
PhenDC3
≥97% (HPLC), powder, G-quadruplex ligand
Sinonimo/i:
3,3′-[1,10-Phenanthroline-2,9-diylbis(carbonylimino)]bis[1-methylquinolinium] 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:2), Phen DC3, Phen-DC(3), Phen-DC3
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
106,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
452,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H26N6O2 · 2CF3SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
848.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PhenDC3, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC2=CC=CC=C2[N+](C)=C1)C3=CC=C4C=CC5=CC=C(N=C5C4=N3)C(NC6=CC7=CC=CC=C7[N+](C)=C6)=O.O=S([O-])(C(F)(F)F)=O.O=S([O-])(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C34H24N6O2.2CHF3O3S/c1-39-19-25(17-23-7-3-5-9-29(23)39)35-33(41)27-15-13-21-11-12-22-14-16-28(38-32(22)31(21)37-27)34(42)36-26-18-24-8-4-6-10-30(24)40(2)20-26;2*2-1(3,4)8(5,6)7/h3-20H,1-2H3;2*(H,5,6,7)
InChI key
PYJCATLYPXPYHF-UHFFFAOYSA-N
Application
PhenDC3 has been used:
  • as a quadruplex (G4) ligand to study its effects on the binding of RNA quadruplex (rG4) to nucleolin (NCL)[1]
  • as a DNA/RNA G-quadruplexes (GQs) ligand to study its effects on the expression of double homeobox 4 (DUX4) gene[2]
  • as a G4 ligand to study its stability and selectivity towards pre-miR-92b rG4 complex and duplex DNA by fluorescence resonance energy transfer (FRET)-melting assay[3]
Biochem/physiol Actions
High-affinity DNA and RNA G-quadruplex (G4) stabilizing ligand. A benchmark tool for probing cellular DNA and RNA G4 functions.
PhenDC3 (Phen-DC3) is a bisquinolinium-derivatized phenanthroline-dicarboxamide that targets both DNA and RNA G-quadruplex (G4) structure with high affinity (DNA DC50 in μM = 0.31/22AG K+, 0.25/22AG Na+, 0.30/TBA; RNA DC50 in μM = 0.11/(G3U)3G3, 0.12/(G3U2)3G3, 0.16/(G3U3)3G3) and selectivity (duplex DNA DC50 >2.5 μM). PhenDC3 suppresses the translation of reporter mRNA constructs with 5′UTR G4 structure, but not those without, in cell-based reporter assays (0.1-10 μM) and reduces telomerase processivity by promoting telomerase dissociation from its product during elongation. NMR analysis shows that PhenDC3 interacts with the quadruplex through extensive stacking with the guanine bases of the top G-quartet. A powerful benchmark tool for probing and elucidating the biological roles of cellular DNA and RNA G4 sturctures.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D7946SML0710SML1894
PhenDC3 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2298
PhenDC3
DIM-C-pPhOCH3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7946
DIM-C-pPhOCH3
DDRI-18 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0710
DDRI-18
SYP-5 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1894
SYP-5
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white to light yellow
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)