Documenti
MABE917
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-strutture G-quadruplex, clone BG4
clone BG4, from Escherichia coli
Sinonimo/i:
DNA G-quadruplex (BG4)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BG4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le strutture del DNA G-quadruplex sono associate a diversi importanti aspetti della funzione del genoma, tra cui la trascrizione, la ricombinazione e la replicazione. Il DNA a singola elica ricco in guanina (G) può formare strutture secondarie stabili chiamate G-quadruplex (G-tetradi o G4), che possono influenzare la metilazione delle isole CpG. Nel genoma umano la struttura G4 è riportata essere strettamente associata all'ipometilazione delle isole CpG. Quattro basi di guanina possono associarsi attraverso il legame a idrogeno di tipo Hoogsteen in una struttura planare quadrata chiamata tetrade di guanina (G-tetrade), mentre due o più tetradi di G possono impilarsi l'una sull'altra per formare un G-quadruplex. La struttura quadruplex è ulteriormente stabilizzata dalla presenza di un catione, in particolare il potassio, che si trova in un canale centrale tra ogni coppia di tetradi. Una G-tetrade di DNA può formarsi all'interno di un filamento di DNA (intramolecolare), tra due filamenti di DNA (bimolecolare) o tra quattro filamenti di DNA (tetramolecolare). Il G4-DNA si può formare in qualsiasi punto del genoma in cui tratti sufficientemente lunghi di DNA a singolo filamento ricchi in guanina risultino esposti durante la replicazione, la trascrizione o la ricombinazione. L'analisi chimica degli oligonucleotidi che formano il quadruplex ha rivelato l'esistenza di una moltitudine di strutture quadruplex dinamiche con stabilità variabile. Per via della diversificata natura delle strutture cui può dare origine, il G4-DNA è un argomento di sicuro interesse per la ricerca biomedica molecolare.(Ref.: Mao, SQ et al., (2018). Nat. Struc. Mol. Biol. 25(10); 951-957).
Specificità
Il clone BG4 presenta un'elevata affinità per i G-quadruplex del DNA sia intramolecolari che intermolecolari e non presenta un legame rilevabile con hairpin di RNA, DNA a singolo filamento o DNA a doppio filamento.
Immunogeno
Oligonucleotidi G-quadruplex.
Applicazioni
Analisi ELISA: un lotto rappresentativo di ha rilevato strutture di DNA G-quadruplex in strutture anti- DNA G quadruplex, BG4 (gentile concessione dell'Università di Cambridge).
Analisi ChIP-seq un lotto rappresentativo ha rilevato le strutture G-quadruplex del DNA in applicazioni ChIP-seq (Hansel-Hertsch, R., et al. (2016). Nat Genet. 48(10):1267-72).
Analisi ELISA: un lotto rappresentativo ha rilevato le strutture G-quadruplex del DNA in applicazioni ELISA (Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato le strutture G-quadruplex del DNA in applicazioni ELISA (Biffi, G., et. al. (2013). Nat Chem. 5(3):182-6).
L′anticorpo anti-strutture di DNA a quadrupla elica (G-quadruplex), clone BG4, N.Cat. MABE917, è un anticorpo monoclonale altamente specifico che riconosce le strutture di DNA G quadruplex. E′ stato testato in ELISA, ChIP-seq e immunocitochimica.
Qualità
L′anticorpo anti-strutture G-quadruplex del DNA, clone BG4, N.Cat. MABE917) è stato risolto mediante SDS-PAGE, trasferito su membrana PVDF e analizzato usando un anticorpo anti-epitopo FLAG (MAB3118).
Stato fisico
Anticorpo monoclonale purificato in PBS contenente azoturo di sodio 0,05%.
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Keisuke Iida et al.
Scientific reports, 12(1), 12892-12892 (2022-07-29)
G-quadruplexes (G4s) regulate various biological processes in cells. However, cellular imaging of dynamically forming G4s in biomolecular condensates using small molecules has been poorly investigated. Herein, we present a fluorescent light-up probe with the ability to selectively stabilize G4s and
Chao-Da Xiao et al.
International journal of molecular sciences, 24(18) (2023-09-28)
Surface staining has emerged as a rapid technique for applying external stains to trace cellular identities in diverse populations. In this study, we developed a distinctive aptamer with selective binding to cell surface nucleolin (NCL), bypassing cytoplasmic internalization. Conjugation of
Yu-Meng Wang et al.
Cell death & disease, 12(11), 999-999 (2021-10-27)
Duplication of MECP2 (methyl-CpG-binding protein 2) gene causes a serious neurological and developmental disorder called MECP2 duplication syndrome (MDS), which is usually found in males. A previous clinical study reported that MDS patient has precocious puberty with hyperandrogenism, suggesting increased
Zi-Fu Wang et al.
Cell chemical biology, 26(2), 179-190 (2018-12-06)
The most common genetic cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) is an expanded G4C2 repeat [(G4C2)exp] in C9ORF72. ALS/FTD-associated toxicity has been traced to the RNA transcribed from the repeat expansion [r(G4C2)exp], which sequesters RNA-binding proteins
Katharina Schlag et al.
The FEBS journal, 287(20), 4481-4499 (2020-02-26)
5-Lipoxygenase (5-LO) is the initial enzyme in the biosynthesis of leukotrienes, which are mediators involved in pathophysiological conditions such as asthma and certain cancer types. Knowledge of proteins involved in 5-LO pathway regulation, including gene regulatory proteins, is needed to