902659
Amino-PEG6-t-butyl ester
Sinonimo/i:
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, H2N-PEG6-CH2CH2COOtBu
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n/D 1.4562
Densità
1.06581 g/mL
Gruppo funzionale
amine
ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H39NO8/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h4-17,20H2,1-3H3
QGSFECNPSLZGGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)