Documenti fondamentali
908185
Sigma-Aldrich
3DPA2FBN
≥95%
Sinonimo/i:
2,4,6-Tris(diphenylamino)-3,5-difluorobenzonitrile
Scegli un formato
100 MG
119,00 €
500 MG
348,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
119,00 €
500 MG
348,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H30F2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
640.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
280-281 °C
Attivazione fotocatalizzatore
455 nm
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)F)N(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C43H30F2N4/c44-39-41(47(32-19-7-1-8-20-32)33-21-9-2-10-22-33)38(31-46)42(48(34-23-11-3-12-24-34)35-25-13-4-14-26-35)40(45)43(39)49(36-27-15-5-16-28-36)37-29-17-6-18-30-37/h1-30H
VPCXVCNTHAMRBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3DPA2FBN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group. While this catalyst has a balanced redox profile, allowing for its use in a variety of transformations, it stands out as the most reducing catalyst of the family.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural