688096
Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
97%
Sinonimo/i:
Ir(ppy)3, Iridium, tris[2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
fac-Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Attivazione fotocatalizzatore
425 nm
Fluorescenza
λex 340 nm; λem 512 nm in chloroform
Energia dell’orbitale
HOMO 5.6 eV
LUMO 3 eV
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/Bphen/LiF/Al
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2ccccc2[Ir](c3ccccc3-c4ccccn4)c5ccccc5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H8N.Ir/c3*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;/h3*1-6,8-9H;
QKBWDYLFYVXTGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Engaging unactivated alkyl, alkenyl and aryl iodides in visible-light-mediated free radical reactions
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Organic Semiconductor Laser Materials
Contenuto correlato
Research in the Stephenson lab focuses upon the development of new chemical methods which enable the activation of chemical bonds under mild reaction conditions.