754730
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate
97%
Sinonimo/i:
Ru(bpy)3(PF6)2, Ruthenium-tris(2,2′-bipyridyl) dihexafluorophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Impurezze
(Material is not fluorescence active.)
Punto di fusione
>300 °C
Attivazione fotocatalizzatore
425 nm
Assorbimento
13,400 at 456 nm
80,000 at 291 nm
Stringa SMILE
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.c5ccc(nc5)-c6ccccn6
InChI
1S/3C10H8N2.2F6P.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
KLDYQWXVZLHTKT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3