915297
4CzIPN
≥99.9%
Sinonimo/i:
1,2,3,5-Tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene, 2,4,5,6-Tetrakis(9H-carbazol-9-yl) isophthalonitrile
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3