Documenti fondamentali
922641
Sigma-Aldrich
Pr-DMQA[BF4]
≥95%
Sinonimo/i:
Propyl dimethoxyquinacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29BF4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Pr-DMQA[BF4] is an organic photoredox catalyst for red-light mediated photoreductions and photooxidations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Liangyong Mei et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(28), 12056-12061 (2020-07-01)
Red light has the advantages of low energy, less health risks, and high penetration depth through various media. Herein, a helical carbenium ion (N,N'-di-n-propyl-1,13-dimethoxyquinacridinium (