Documenti fondamentali
768901
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxadecylamine, 8-Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylene glycol monoamine, Triglycolamine
Scegli un formato
250 MG
51,52 €
1 G
132,00 €
51,52 €
Prezzo di listino73,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
51,52 €
1 G
132,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Beilstein:
1739188
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,52 €
Prezzo di listino73,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
Densità
1.0773 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H15NO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-7H2
ASDQMECUMYIVBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)