Documenti
900540
Sigma-Aldrich
Ir(dFppy)3
Sinonimo/i:
tris[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]-Iridium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H18F6IrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
762.72
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
401 °C
Attivazione fotocatalizzatore
450 nm
Stringa SMILE
FC1=CC([Ir]C2=C(C3=NC=CC=C3)C(F)=CC(F)=C2)=C(C4=NC=CC=C4)C(F)=C1.FC5=CC(F)=CC=C5C6=NC=CC=C6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ir(dFppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3