Documenti fondamentali
658383
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
Sinonimo/i:
[(ppy)2IrCl]2
Scegli un formato
500 MG
219,80 €
219,80 €
Prezzo di listino314,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
219,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H32Cl2Ir2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1072.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
219,80 €
Prezzo di listino314,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Attivazione fotocatalizzatore
465 nm
Stringa SMILE
Cl[Ir](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4.Cl[Ir](c5ccccc5-c6ccccn6)c7ccccc7-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.2ClH.2Ir/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;/h4*1-9H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
NARZJSRZFGZBIZ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Precursor for several OLED Iridium compounds. Has some use as a catalyst and in OLEDs.[1]
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Journal of the American Chemical Society, 106, 6647-6647 (1984)
Articoli
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Contenuto correlato
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.